1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
Fournisseur: Molekula
M62999126
MOLEM62999126EA 0 EUR InStock
MOLEM62999126
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Formule: C₆H₄Cl₂OS
Point d'ébullition: 120…122 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Numéro MDL: MFCD00014522
Numéro CAS: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité