Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Fournisseur: Molekula
Danger
M63113303
MOLEM63113303EA 0 EUR InStock
MOLEM63113303
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004300
Numéro CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité