2-Nitropyridine-3-ol
Fournisseur: Molekula
M63119725
MOLEM63119725EA 0 EUR InStock
MOLEM63119725
2-Nitropyridine-3-ol
2-Nitropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité