Glycérol
Fournisseur: Molekula
M63186664
MOLEM63186664EA 0 EUR InStock
MOLEM63186664
Glycérol
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.6 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité