Inosine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M63240440
MOLEM63240440EA 0 EUR InStock
MOLEM63240440
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité