2-Aminopyrimidine
Fournisseur: Molekula
M63590011
MOLEM63590011EA 0 EUR InStock
MOLEM63590011
2-Aminopyrimidine
2-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité