Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Fournisseur: Molekula
M63802560
MOLEM63802560EA 0 EUR InStock
MOLEM63802560
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité