Acide pyrazine-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M63860697
MOLEM63860697EA 0 EUR InStock
MOLEM63860697
Acide pyrazine-2-carboxylique
Acide pyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité