Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Hydroxyfluorene

Fournisseur: Molekula

M63880451
MOLEM63880451EA 0 EUR InStock
MOLEM63880451
9-Hydroxyfluorene
9-Hydroxyfluorene


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…157 °C
Densité: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité