Acide 3-thienylacetique
Fournisseur: Molekula
M64100225
MOLEM64100225EA 0 EUR InStock
MOLEM64100225
Acide 3-thienylacetique
Acide 3-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
Numéro MDL: MFCD00005473
Numéro CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité