Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzile

Fournisseur: Molekula
Attention

M64150357
MOLEM64150357EA 0 EUR InStock
MOLEM64150357
Benzile
Benzile


Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité