Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-m-toluidine

Fournisseur: Molekula
Attention

M64185919
MOLEM64185919EA 0 EUR InStock
MOLEM64185919
4-Fluoro-m-toluidine
4-Fluoro-m-toluidine


Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 85…86 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025294
Numéro CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité