(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Fournisseur: Molekula
M64210608
MOLEM64210608EA 0 EUR InStock
MOLEM64210608
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Fmoc-Pro-OH
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00037122
Numéro CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité