Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Acide malique

Fournisseur: Molekula
Attention

M64210980
MOLEM64210980EA 0 EUR InStock
MOLEM64210980
(S)-(-)-Acide malique
(S)-(-)-Acide malique


Formule: C₄H₆O₅
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité