(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Fournisseur: Molekula
M64447410
MOLEM64447410EA 0 EUR InStock
MOLEM64447410
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Formule: C₁₀H₅F₆IO₄
Numéro MDL: MFCD00009672
Numéro CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité