(4-Hydroxyphényl)acétamide
Fournisseur: Molekula
M64453975
MOLEM64453975EA 0 EUR InStock
MOLEM64453975
(4-Hydroxyphényl)acétamide
(4-Hydroxyphényl)acétamide
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité