4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy
Fournisseur: Molekula
M64667867
MOLEM64667867EA 0 EUR InStock
MOLEM64667867
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
Numéro MDL: MFCD00006479
Numéro CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité