Chlorure de diméthylcarbamoyle
Fournisseur: Molekula
M64798950
MOLEM64798950EA 0 EUR InStock
MOLEM64798950
Chlorure de diméthylcarbamoyle
Chlorure de diméthylcarbamoyle
Formule: C₃H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00000635
Numéro CAS: 79-44-7
EINECS: 201-208-6
ONU: 2262
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité