1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Molekula
M65000587
MOLEM65000587EA 0 EUR InStock
MOLEM65000587
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₅
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
EINECS: 201-359-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité