2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fournisseur: Molekula
Attention
M65095899
MOLEM65095899EA 0 EUR InStock
MOLEM65095899
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29.3 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité