1-(4-Nitrophényl)pipérazine
Fournisseur: Molekula
M65396606
MOLEM65396606EA 0 EUR InStock
MOLEM65396606
1-(4-Nitrophényl)pipérazine
1-(4-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
Point de fusion: 136.85 °C
Numéro MDL: MFCD00005961
Numéro CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité