4-Méthoxysalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
M65586515
MOLEM65586515EA 0 EUR InStock
MOLEM65586515
4-Méthoxysalicylaldéhyde
4-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 124 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 42…43 °C
Densité: 1.2065 g/cm³ (51 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003327
Numéro CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité