Éthyle 2-chloroacétylacétate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ethyl 2-chloroacetoacetate
M65607084
MOLEM65607084EA 0 EUR InStock
MOLEM65607084
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00009141
Numéro CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité