2-Amino-5-chlorobenzophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
M65620478
MOLEM65620478EA 0 EUR InStock
MOLEM65620478
2-Amino-5-chlorobenzophénone
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Point d'ébullition: 424 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…99 °C
Numéro MDL: MFCD00007839
Numéro CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité