(±)-1-Indanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
M65678398
MOLEM65678398EA 0 EUR InStock
MOLEM65678398
(±)-1-Indanol
(±)-1-Indanol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003797
Numéro CAS: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité