Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulfonate de calcium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate

M65808565
MOLEM65808565EA 0 EUR InStock
MOLEM65808565
Trifluoromethanesulfonate de calcium
Trifluoromethanesulfonate de calcium


Formule: C₂CaF₆O₆S₂
MW: 338,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143911
Numéro CAS: 55120-75-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité