3-Nitro-o-toluidine
Fournisseur: Molekula
Danger
M65896124
MOLEM65896124EA 0 EUR InStock
MOLEM65896124
3-Nitro-o-toluidine
3-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 0.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007731
Numéro CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité