Benzoïne
Fournisseur: Molekula
M66437043
MOLEM66437043EA 0 EUR InStock
MOLEM66437043
Benzoïne
Benzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004496
Numéro CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité