ω,3-Dibromoacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
M66449379
MOLEM66449379EA 0 EUR InStock
MOLEM66449379
ω,3-Dibromoacétophénone
ω,3-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00082698
Numéro CAS: 18523-22-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité