7-Chloro-2-méthylquinoleine
Fournisseur: Molekula
M66515008
MOLEM66515008EA 0 EUR InStock
MOLEM66515008
7-Chloro-2-méthylquinoleine
7-Chloro-2-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₈ClN
Numéro MDL: MFCD00075436
Numéro CAS: 4965-33-7
EINECS: 440-600-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité