Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium bromide
M66589242
MOLEM66589242EA 0 EUR InStock
MOLEM66589242
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Bromure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371,26 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011838
Numéro CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité