Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de trichloroacetyle

Fournisseur: Molekula

M66744723
MOLEM66744723EA 0 EUR InStock
MOLEM66744723
Isocyanate de trichloroacetyle
Isocyanate de trichloroacetyle


Formule: C₃Cl₃NO₂
Point d'ébullition: 80…85 °C (27 hPa)
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00002033
Numéro CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité