Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) hydraté
Fournisseur: Molekula
M66937880
MOLEM66937880EA 0 EUR InStock
MOLEM66937880
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) hydraté
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) hydraté
Formule: C₃F₉LaO₉S₃·H₂O
Numéro CAS: 34629-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité