3,4-Diméthoxyphénéthylamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
M66970771
MOLEM66970771EA 0 EUR InStock
MOLEM66970771
3,4-Diméthoxyphénéthylamine
3,4-Diméthoxyphénéthylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008188
Numéro CAS: 120-20-7
EINECS: 204-376-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité