2-Phénylindole
Fournisseur: Molekula
M67315784
MOLEM67315784EA 0 EUR InStock
MOLEM67315784
2-Phénylindole
2-Phénylindole
Formule: C₁₄H₁₁N
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…187 °C
Numéro MDL: MFCD00005608
Numéro CAS: 948-65-2
EINECS: 213-436-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité