1,2-Diméthylindole
Fournisseur: Molekula
M67366623
MOLEM67366623EA 0 EUR InStock
MOLEM67366623
1,2-Diméthylindole
1,2-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00005802
Numéro CAS: 875-79-6
EINECS: 212-877-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité