Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diméthoxybenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula

M67514543
MOLEM67514543EA 0 EUR InStock
MOLEM67514543
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité