D-(-)-Diisopropyl tartrate
Fournisseur: Molekula
M67988409
MOLEM67988409EA 0 EUR InStock
MOLEM67988409
D-(-)-Diisopropyl tartrate
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Numéro MDL: MFCD00008876
Numéro CAS: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité