2-Méthylbenzoxazole
Fournisseur: Molekula
M68142081
MOLEM68142081EA 0 EUR InStock
MOLEM68142081
2-Méthylbenzoxazole
2-Méthylbenzoxazole
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005771
Numéro CAS: 95-21-6
EINECS: 202-399-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité