3-Bromobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
M68181301
MOLEM68181301EA 0 EUR InStock
MOLEM68181301
3-Bromobenzylamine hydrochloride
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012856
Numéro CAS: 39959-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité