Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique

Fournisseur: Molekula

M68359886
MOLEM68359886EA 0 EUR InStock
MOLEM68359886
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique


Formule: C₈H₁₄O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité