3,4-Difluorophénol
Fournisseur: Molekula
Attention
M68493986
MOLEM68493986EA 0 EUR InStock
MOLEM68493986
3,4-Difluorophénol
3,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…36 °C
Numéro MDL: MFCD00010315
Numéro CAS: 2713-33-9
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité