Acide (2-carboxyphényl)acétique
Fournisseur: Molekula
M68511661
MOLEM68511661EA 0 EUR InStock
MOLEM68511661
Acide (2-carboxyphényl)acétique
Acide (2-carboxyphényl)acétique
Formule: C₉H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00004326
Numéro CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité