6-Nitro-m-crésol
Fournisseur: Molekula
Danger
M69284514
MOLEM69284514EA 0 EUR InStock
MOLEM69284514
6-Nitro-m-crésol
6-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007111
Numéro CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité