1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Fournisseur: Molekula
Attention
M69305565
MOLEM69305565EA 0 EUR InStock
MOLEM69305565
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150615
Numéro CAS: 81012-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité