2'-Phénylacétohydrazide
Fournisseur: Molekula
M69389939
MOLEM69389939EA 0 EUR InStock
MOLEM69389939
2'-Phénylacétohydrazide
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Formule: C₈H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00008672
Numéro CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité