Acide 4-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
M69509659
MOLEM69509659EA 0 EUR InStock
MOLEM69509659
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006782
Numéro CAS: 486-74-8
EINECS: 207-640-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité