2-Cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
M69832405
MOLEM69832405EA 0 EUR InStock
MOLEM69832405
2-Cyanophenylboronic acid
2-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité