Chlorure de fumaroyle
Fournisseur: Molekula
M69920700
MOLEM69920700EA 0 EUR InStock
MOLEM69920700
Chlorure de fumaroyle
Chlorure de fumaroyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000733
Numéro CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
ONU: 1780
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité