2,3-Diméthylindole
Fournisseur: Molekula
M69986194
MOLEM69986194EA 0 EUR InStock
MOLEM69986194
2,3-Diméthylindole
2,3-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…112 °C
Numéro MDL: MFCD00005617
Numéro CAS: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité